Learn More
(1S,4R)-cis-4-amino-2-ciclopenteno-1-metanol D-tartrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol |
| CAS | 229177-52-0 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O . C4 H6 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-amino-, (1S,4R)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO.C4H6O6/c7-6-2-1-5(3-6)4-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6,8H,3-4,7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6+;1-,2-/m10/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | [(1S,4R)-4-aminociclopent-2-en-1-il]metanol; ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 263.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1005 |