Learn More
Cloruro de (-)-(1S,4R)-canfanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride |
| CAS | 39637-74-6 |
| Fórmula molecular | C10H13ClO3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (1R,4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.055 |