Learn More
Clorhidrato de [(1S,4R)-4-(2-Amino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de [(1S,4R)-4-(2-Amino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1- |
| CAS | 172015-79-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1- |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl N5 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | ([(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol hydrochloride), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, hydrochloride (1:1), (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, monohydrochloride, (1S,4R)- (9CI), 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-, monohydrochloride, (1S-cis)-, (1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride, Abacavir Related Compound C (USP), 26U90 hydrochloride, GR 99400B, Abacavir related, GW 282348X, GW 282349X, GR 90352X, 1518U91, 5771W93, 1518U91, 234W93, 26U90 Test Mix 1, Abacavir Related Compound C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12ClN5O.ClH/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18;/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H2,13,15,16);1H/t6-,7+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| Nombre IUPAC | [(1S,4R)-4-(2-amino-6-cloropurin-9-il)ciclopent-2-en-1-il]metanol;clorhidrato |
| Mostrar más |