Learn More
Éster metílico del ácido (1S,4R)-4-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-ciclopenteno-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,4R)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 168683-02-1 |
| Fórmula molecular | C12H19NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1S-cis)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-6-5-8(7-9)10(14)16-4/h5-6,8-9H,7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H]1C[C@H](C(OC)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (1S,4R)-4-((terc-butoxicarbonil)amino)ciclopent-2-eno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.13 |