Learn More
(1S,4R)-2-Azabiciclo[2.2.1]heptan-3-ona, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 10109991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10109991 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10498162 1 g Frasco de vidrio 1 g
11966621 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10109991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362222500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 134003-03-5
Clave InChI UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
Nombre IUPAC (1R,4S)-3-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-ona
SMILES C1CC2CC1C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Punto de fusión 76.2°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9NO
Cantidad 250 mg
Peso molecular (g/mol) 111.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación