Learn More
(1S,4R)-1-Metil-4-(1-metiletenilo)-2-ciclohexen-1-ol, TRC
Código de producto. 30476245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476245 500 mg 500 miligramos
30472612 1 g 1 g
30469706 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320460500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22972-51-6
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo (1S-cis)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol, p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (+)-(1S,4R)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (+)-cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (+)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (1S,4R)-p-Menth-2,8-dien-1-ol, cis-Isolimonenol, p-Mentha-2,8-dien-1-β-ol, PMD
Nombre IUPAC (1S,4R)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@](C)(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201