Learn More
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahidro-4,6-dihidroxi-1-(3-hidroxifenil)-2-metilisoquinolina, Mikromol™
Código de producto. 30461992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461992 4 x 25 mg -
17912276 100 mg 100 miligramos
17903036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461992 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.2600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahidro-4,6-dihidroxi-1-(3-hidroxifenil)-2-metilisoquinolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
CAS 2575516-78-6
Nombres de analitos o componentes (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-15(20)14-8-12(19)5-6-13(14)16(17)10-3-2-4-11(18)7-10/h2-8,15-16,18-20H,9H2,1H3/t15-,16-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1c3cccc(O)c3
Nombre IUPAC (1S,4R)-1-(3-hidroxifenil)-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6-diol
Peso molecular (g/mol) 271.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1208 g/mol