Learn More
Clorhidrato de (1S)-4,5-dimetoxi-1-[(metilamino)metil]benzociclobutano, TRC
Código de producto. 30388644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388644 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30388644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461760250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride
CAS 866783-13-3
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (7S)-, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride, (7S)- (9CI), (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride, 1-[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13-7-9-4-8-5-11(14-2)12(15-3)6-10(8)9;/h5-6,9,13H,4,7H2,1-3H3;1H/t9-;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1Cc2cc(OC)c(OC)cc12
Nombre IUPAC 1-[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]-N-metilmetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 243.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1026