Learn More
(1S,3S)-cloropretadalafilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 629652-42-2 |
| Fórmula molecular | C22H19ClN2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Chloropretadalafil (S,S-Isomer) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 426.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.0982 |