Learn More
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hidroxi-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxotetrahidro-2H-piran-2-il]etil]-7-metil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il (2S)-2-Metilbutanoato (Lactona de Pravastatina), Mikromol™
Descripción
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hidroxi-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxotetrahidro-2H-piran-2-il]etil]-7-metil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il (2S)-2-Metilbutanoato (Lactona de Pravastatina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Lactone |
| CAS | 85956-22-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pravastatin Lactone |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C23 H34 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pravastatin Sodium Imp. D (EP), Pravastatin Imp. D (EP), (1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl, Pravastatin Lactone, Pravastatin Sodium Impurity D, Pravastatin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hidroxi-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-7-metil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato |
| Mostrar más |