Learn More
Clorhidrato de (1S,3S,5S)-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carboxamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1S,3S,5S)-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 709031-39-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6H11ClN2O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O.ClH/c7-6(9)5-2-3-1-4(3)8-5;/h3-5,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-,5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2C[C@@H]2N1 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,5S)-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |