Learn More
Ácido (1S,3R)-N-BOC-1-aminociclopentano-3-carboxílico, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10691232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10691232 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10455672 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361842500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161660-94-2
Fórmula molecular C11H18NO4
Peso molecular (g/mol) 228.27
Número MDL MFCD01320858,MFCD01320857
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Sinónimo 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Punto de fusión 96.1°C
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo