Learn More
(1S,3R)-Metil-1,2,3,4-tetrahidro-1-(3,4-metilendioxifenilo)-9H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30483224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483224 50 mg 50 miligramos
30473543 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33015550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171596-42-2
Fórmula molecular C20H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 350.37
Sinónimo (1S,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (1S,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@@H](N1)c4ccc5OCOc5c4
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N2O4/c1-24-20(23)15-9-13-12-4-2-3-5-14(12)21-19(13)18(22-15)11-6-7-16-17(8-11)26-10-25-16/h2-8,15,18,21-22H,9-10H2,1H3/t15-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1267
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.