Learn More
Ácido (1S,3R)-cis-3-(metoxicarbonil)ciclopentano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15410096 250 mg 250 miligramos
15400096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15410096 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52747.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 96443-42-4 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96443-42-4
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD04972280
Clave InChI FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Sinónimo 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid 1-methyl ester, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-methoxycarbonyl cyclopentancarboxylic acid, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxyl, 1,3-cyclopentanedicarboxylicacid,1-methyl ester, 1r,3s, 1r-cis-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1-methyl ester, 1r,3s
PubChem CID 10888375
Nombre IUPAC ácido (1S,3R)-3-metoxicarbonilciclopentano-1-carboxílico
SMILES COC(=O)C1CCC(C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%