Learn More
Ácido (1S,3R)-canfórico, TRC
Código de producto. 30334343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334343 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30334343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC165900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Fórmula molecular C10 H16 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (1S,3R)-1,2,2-trimetilciclopentano-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1049