Learn More
Ácido (1S,3R)-(-)-canfórico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400478 250 mg 250 miligramos
15480468 1 g 1 g
15490468 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54042.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 560-09-8
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.234
Número MDL MFCD00064937
Clave InChI LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Sinónimo 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
PubChem CID 219463
Nombre IUPAC ácido (1S,3R)-1,2,2-trimetilciclopentano-1,3-dicarboxílico
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Punto de fusión 188°C to 190°C
Beilstein 1874674
Índice Merck 141733
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 250 mg
Rotación óptica -48° (c=10 in Ethanol)