Learn More
(1S,3R)-ACPD, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001071 10 mg 10 miligramos
30001072 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001071 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0284/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Group I and group II mGlu agonist; active isomer of (±)-trans-ACPD (Cat. No. 0187)
Active isomer of (±)-trans-ACPD . Agonist at both group I and II mGlu receptors (EC50 values are 5, 15, 42 and 60 μM at mGluR2, mGluR5, mGluR1 and mGluR6 respectively).
NPEC-caged-(1S,3R)-ACPD, (±)-trans-ACPD and cis-ACPD also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111900-32-4
Fórmula molecular C7H11NO4
Peso molecular (g/mol) 173.168
Clave InChI YFYNOWXBIBKGHB-FBCQKBJTSA-N
Sinónimo 1s,3r-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, 1s,3r-acpd, trans-acpd, 1-amino-1,3-dicarboxycyclopentane, trans-+/--acpd, chembl34453, 1s,3s-acpd, 1-aminocyclopentane-1s,3r-dicarboxylic acid, 1s,3r-1-acpd
PubChem CID 104766
Nombre IUPAC (1S,3R)-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 3R)-ACPD
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza >98%