Learn More
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]etil]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il 2,2-Dimetilbutanoato (Anhidrosimvastatina), Mikromol™
Código de producto. 18043400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18043400 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18043400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0158.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]etil]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il 2,2-Dimetilbutanoato (Anhidrosimvastatina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydro Simvastatin
CAS 210980-68-0
Nombres de analitos o componentes Anhydro Simvastatin
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C25 H36 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Simvastatin Imp. C (EP), Anhydro Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Anhydrosimvastatin, Simvastatin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Nombre IUPAC 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-ilo]
Peso molecular (g/mol) 400.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400,2614 g/mol