Learn More
Éster etílico del ácido (1S,3R,4R)-3-[(terc-butoxicarbonil)amino]-4-[(metilsulfonil)oxi]ciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methylsulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 365997-36-0 |
| Fórmula molecular | C15H27NO7S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methanesulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO7S/c1-6-21-13(17)10-7-8-12(23-24(5,19)20)11(9-10)16-14(18)22-15(2,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3,(H,16,18)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,4R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-metilsulfoniloxiciclohexano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1508 |