Learn More
Ácido (1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)ciclopentanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469645 250 mg 250 miligramos
15459645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52194.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261165-05-3
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD01320857
Clave InChI RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Sinónimo 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, +-1s,3r-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-n-boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1s,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512529
Nombre IUPAC Ácido (1S,3R)-3-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Rotación óptica +16.0° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 95%