Learn More
Ácido (1S,3R)-(+)-3-Aminociclopentanecarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15459535 250 mg 250 miligramos
15449535 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15459535
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52040.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71830-07-4
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00211290
Clave InChI MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Sinónimo 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
Nombre IUPAC Ácido (1S,3R)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-(+)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%