Learn More
(1S,3R)-1-Benzo[1,3]dioxiol-5-il-2-(2-cloro-acetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-b-carbolina-3-éster metilígeno del ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30134706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134706 2.5 g 2.50 g
17919204 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1217002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629652-40-0
Fórmula molecular C22H19ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 426.85
Sinónimo (1S,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, (1S,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC metilo (1S,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-cloroacetilo)-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol-3-carboxilato
SMILES O=C(N1[C@@H](C2=CC=C3C(OCO3)=C2)C(NC4=CC=CC=C54)=C5C[C@@H]1C(OC)=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(2-chloro-acetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombres de analitos o componentes (1S,3R)-1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-(2-chloro-acetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.0982