Learn More
(1S,3'S)-Solifenacin Succinato (>90%), TRC
Código de producto. 30409790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409790 10 mg
30421578 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67673010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862207-71-4
Fórmula molecular C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 480.553
Sinónimo Butanedioic acid, compd. with (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Nombre IUPAC [(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Ácido butanedioico
SMILES OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@@H]1C[N@@]2CC[C@H]1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3’S)-Solifenacin Succinate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.226