Learn More
(1S)-3-metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butan-1-amina N-acetil-L-glutamato, Mikromol™
Descripción
(1S)-3-Metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butan-1-amina N-Acetil-L-glutamato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate |
| CAS | 219921-94-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H26 N2 . C7 H11 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Repaglinide Imp. C (EP), Repaglinide USP Related Compound A, Repaglinide USP RC A, (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate, Repaglinide Imp. C (EP) as N-Acetyl-L-glutamate, L-Glutamic acid, N-acetyl-, compd. with (alphaS)-alpha-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine (1:1), Benzenemethanamine, alpha-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)-, (alphaS)-, N-acetyl-L-glutamate (1:1) (9CI), Repaglinide Related Compound A as N-Acetyl-L-glutamate Salt, Repaglinide Impurity C as N-Acetyl-L-glutamate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)c1ccccc1N2CCCCC2.CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-acetamidopentanodioico; (1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butan-1-amina |
| Mostrar más |