Learn More
Éster 2,5-dioxo-1-pirrolidinílico del ácido (1S)-3,4-dihidro-1-fenil-2(1H)-isoquinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| CAS | 1534326-80-1 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-8-18-16-6-5-14-12-15(22)11-13(2)19(14)17(16)7-9-20(18,21)3/h1,11-12,16-18,22-23H,5-10H2,2-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc2CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]4(O)C#C)c12 |
| Nombre IUPAC | (8R,9R,13S,14R,17S)-17-etinil-1,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.193 |