Learn More
(1S)-3,4-Dihidro-1-fenil-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Ácido 1-Éster de metiletilo (>90%), TRC
Código de producto. 30133056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133056 50 mg 50 miligramos
30137959 100 mg 100 miligramos
17900805 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47485550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1353274-25-5
Fórmula molecular C19 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 295.38
Sinónimo (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Solifenacin Succinate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC propan-2-yl (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid 1-Methylethyl ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO2/c1-14(2)22-19(21)20-13-12-15-8-6-7-11-17(15)18(20)16-9-4-3-5-10-16/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1572