Learn More
(1S)-3-[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabiciclo[3.2.1]oct-8-il]-1-fenil-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-3-[3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine |
| CAS | 376348-71-9 |
| Fórmula molecular | C22 H33 N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (alphaS,3-exo)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine, (alphaS,1alpha,3-exo,3beta,5alpha)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H33N5/c1-15(2)22-25-24-16(3)27(22)20-13-18-9-10-19(14-20)26(18)12-11-21(23)17-7-5-4-6-8-17/h4-8,15,18-21H,9-14,23H2,1-3H3/t18-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nnc(C)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](N)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-metil-5-propan-2-il-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-1-fenilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 367.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.2736 |