Learn More
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(metilamino)ciclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468886 25 g 25 g
15448886 1 g 1 g
15458886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64396.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87583-89-9 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
It is employed in the synthesis of 6-substituted 1-oxoindanoyl isoleucine conjugates and modeling studies with the coi1-jaz co-receptor complex of lima bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de conjugados de isoleucina de 1-oxoindanoil 6-sustituidos y en estudios de modelización con el complejo coreceptor coi1-jaz del judías de Lima.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de ácidos, aire, calor y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87583-89-9
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.246
Número MDL MFCD00671528
Clave InChI JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo 1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
PubChem CID 13822957
Nombre IUPAC (1S,2S)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
SMILES CNC1CCCCC1NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Punto de fusión 39°C to 44°C
Color Marrón
Densidad 0.902 g/mL
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 4304824
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido