Learn More
Clorhidrato de (1S,2S)-O-acetilpseudoefedrina, Mikromol™
Código de producto. 30051557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051557 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051557 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2115.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1S,2S)-O-acetilpseudoefedrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
CAS 1630-34-8
Nombres de analitos o componentes (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(13-3)12(15-10(2)14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,12-13H,1-3H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
SMILES Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-(metilamino)-1-fenilpropil] acetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 243.73
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1026 g/mol