Learn More
(1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonil)-1,2-difeniletanodiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477645 1 g 1 g
11421660 5 g 5 g
11431660 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27006.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 167316-27-0 | C21H23N2O2S | 367.49 g/mol
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ligando de diamina quiral para una aminación reductora más ecológica catalizada con ácido de Bronsted de metal cooperativo mediante gas de hidrógeno.
Solubilidad
Solubilidad en acetonitrilo caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167316-27-0
Fórmula molecular C21H23N2O2S
Peso molecular (g/mol) 367.49
Número MDL MFCD03095684
Clave InChI UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-O
Sinónimo 1s,2s-+-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, s,s-tsdpen, 1s,2s-+-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, 1s,2s---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 1s, 2s-+-n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, s,s-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-tsdpen, s,s-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide
PubChem CID 6612782
Nombre IUPAC N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-difeniletil]-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +29° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.48