Learn More
(1S,2S)-N,O-diacetilpseudoefedrina, Mikromol™
Código de producto. 17941426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17941426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17941426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2115.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,2S)-N,O-diacetilpseudoefedrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
CAS 144032-36-0
Nombres de analitos o componentes (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1
SMILES C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(1S,2S)-2-[acetil(metil)amino]-1-fenilpropilo]
Peso molecular (g/mol) 249.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1365 g/mol