Learn More
(1S,2S)-N-acetilpseudoefedrina, Mikromol™
Código de producto. 30052115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052115 100 mg 100 miligramos
30050548 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052115 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2115.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,2S)-N-acetilpseudoefedrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
CAS 84472-25-3
Nombres de analitos o componentes (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12+/m0/s1
SMILES C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
Nombre IUPAC N-[(1S,2S)-1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il]-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 207.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259 g/mol