Learn More
(1S,2S)-Fmoc-acpc, TRC
Código de producto. 30408674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408674 500 mg
30392838 100 mg
30392241 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF601220500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359586-64-4
Fórmula molecular C21H21NO4
Peso molecular (g/mol) 351.4
Sinónimo Fmoc-(1S,2S)-2-aminocyclopentane carboxylic Acid
SMILES OC(=O)[C@H]1CCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-Fmoc-acpc
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)17-10-5-11-19(17)22-21(25)26-12-18-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)18/h1-4,6-9,17-19H,5,10-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t17-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1471