Learn More
Ácido (1S,2S)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488907 5 g 5 g
15439715 250 mg 250 miligramos
15478907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52290.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21963-41-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
A series of new C2-symmetric (1S,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxamides was synthesized from (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una nueva serie de (1S,2S)-ciclohexano-1,2-dicarboxamidas C2 -simétricos se sintetizó a partir de ácido (1S,2S)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico.
Solubilidad
Soluble en acetona (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21963-41-7
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00151258,MFCD00001464
Clave InChI QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s, 1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, 1s,2s, pubchem19269, trans-hexahydrophthalic acid, 1alpha,2beta-cyclohexanedicarboxylic acid, 1s,2s-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid
PubChem CID 75315
Nombre IUPAC ácido (1S,2S)-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCCC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone(almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza ≥98%