Learn More
(1S,2S)-bortezomib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-Bortezomib |
| CAS | 1132709-14-8 |
| Fórmula molecular | C19 H25 B N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | B-[(1S)-3-Methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-boronic Acid, bortezomib diastereomer (S,S) (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | O=C(NC(C(=O)NC(B(O)O)CC(C)C)CC=1C=CC=CC1)C2=NC=CN=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(1S)-3-metil-1-[[(2S)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)propanoil]amino]butil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 384.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1969 |