Learn More
(1S,2S,5S)-4-[2-[2-(6,6-Dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-il)etoxi]etil]morfolina, TRC
Código de producto. 30011645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011645 250 mg 250 miligramos
30008276 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD464890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38284-47-8
Fórmula molecular C17H31NO2
Peso molecular (g/mol) 281.43
Sinónimo (1S,2S,5S)-2-[2-(2-Morpholinoethoxy)ethyl]-6,6-dimethylnorpinane, (1S,2S,5S)-6,6-Dimethyl-2-[2-(2-morpholinoethoxy)ethyl]norpinane;
Nombre IUPAC 4-[2-[2-(6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]heptanil)etoxi]etil]morfolina
SMILES CC1(C)[C@@H]2[C@@H](CCOCCN3CCOCC3)CC[C@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S,5S)-4-[2-[2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31NO2/c1-17(2)15-4-3-14(16(17)13-15)5-9-19-10-6-18-7-11-20-12-8-18/h14-16H,3-13H2,1-2H3