Learn More
(1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Metoxifenil)difenilmetil]amino]-6-(fenilmetoxi)-9H-purin-9-il]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol, Mikromol™
Descripción
(1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Metoxifenil)difenilmetil]amino]-6-(fenilmetoxi)-9H-purin-9-il]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Entecavir-5 |
| CAS | 142217-78-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Entecavir-5 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C52 H49 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclopentanol, 5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-, (1S,2S,3S,5S)-, Cyclopentanol, 5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-, [1S-(1α,2β,3α,5β)]- (9CI), (1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H49N5O5/c1-59-43-29-27-42(28-30-43)52(40-23-13-5-14-24-40,41-25-15-6-16-26-41)56-51-54-49-47(50(55-51)62-34-39-21-11-4-12-22-39)53-36-57(49)45-31-46(61-33-38-19-9-3-10-20-38)44(48(45)58)35-60-32-37-17-7-2-8-18-37/h2-30,36,44-46,48,58H,31-35H2,1H3,(H,54,55,56)/t44-,45+,46+,48+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(Nc2nc(OCc3ccccc3)c4ncn([C@H]5C[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H](COCc7ccccc7)[C@@H]5O)c4n2)(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3S,5S)-5-[2-[[(4-metoxifenil)-difenilmetil]amino]-6-fenilmetoxipurin-9-il]-3-fenilmetoxi-2-(fenilmetoximetil)ciclopentan-1-ol |
| Mostrar más |