Learn More
(1S,2S,3R,5S)-3-[7-Cloro-5-(propiltio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pirimidina-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)-1,2-ciclopentanediol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol |
| CAS | 1354945-69-9 |
| Fórmula molecular | C14H20ClN5O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Chloro-5-(propylsulfanyl)[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20ClN5O4S/c1-2-5-25-14-16-12(15)9-13(17-14)20(19-18-9)7-6-8(24-4-3-21)11(23)10(7)22/h7-8,10-11,21-23H,2-6H2,1H3/t7-,8+,10+,11-/m1/s1 |
| SMILES | ClC1=NC(SCCC)=NC2=C1N=NN2[C@@H]3C[C@H](OCCO)[C@H](O)[C@@H]3O |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3R,5S)-3-(7-cloro-5-propilsulfaniltriazolo[4,5-d]pirimidina-3-il)-5-(2-hidroxietoxi)ciclopentano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.86 |