Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol |
| CAS | 18680-27-8 |
| Fórmula molecular | C10H18O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinane-2,3-diol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, 2α,3α-Pinanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |