Learn More
(1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinaneidol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488989 1 g 1 g
15498989 5 g 5 g
15408999 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14053.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18680-27-8 | C10H18O2 | 170.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18680-27-8
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.252
Número MDL MFCD00077851
Clave InChI MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Sinónimo 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
PubChem CID 10219606
Nombre IUPAC (1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
SMILES CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol
Punto de fusión 56°C to 58°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1853591
Rotación óptica +8.7° (c=6.5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 99%