Learn More
(1S,2S,3R)-1,2,3-Trihidroxi-4-ciclopropeno 2,3-Ciclohexil cetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S,3R)-1,2,3-Trihydroxy-4-cyclopropene 2,3-Cyclohexyl Ketal |
| CAS | 134677-23-9 |
| Fórmula molecular | C11H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [3'aS-(3'aalpha,4'beta,6'aalpha)]-3'a,6'a-Dihydro-spiro[cyclohexane-1,2'-[4H]cyclopenta[1,3]dioxol]-4'-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O3/c12-8-4-5-9-10(8)14-11(13-9)6-2-1-3-7-11/h4-5,8-10,12H,1-3,6-7H2/t8-,9+,10-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1C=C[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aS,4S,6aR)-espiro[4,6a-dihidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1099 |