Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Metoxiciclohexanol, ChiPros 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400857 1 g 1 g
11369605 5 g 5 g
11379605 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19065.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 134108-92-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134108-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00211253
Clave InChI DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
Sinónimo 1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
PubChem CID 10197706
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-metoxiciclohexan-1-ol
SMILES COC1CCCCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
Densidad 1.015
Punto de ebullición 195°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 1 g
Beilstein 1848990
Rotación óptica +56° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%