Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Metoxiciclohexanol, ChiPros 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11379605 25 g 25 g
15400857 1 g 1 g
11369605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11379605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19065.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 134108-92-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134108-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00211253
Clave InChI DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
Sinónimo 1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
PubChem CID 10197706
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-metoxiciclohexan-1-ol
SMILES COC1CCCCC1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
Densidad 1.015
Punto de ebullición 195°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 25 g
Beilstein 1848990
Rotación óptica +56° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.