Learn More
(1S,2S)-2-hidroxi-3-ciclopenteno-1-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopentene-1-methanol |
| CAS | 151765-20-7 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (1S-cis)-2-Hydroxy-3-cyclopentene-1-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1,3,5-8H,2,4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1CC=C[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1S,5S)-5-(hidroximetil)ciclopent-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |