Learn More
(1S,2S)-2-(Difenilfosfino)-1,2-difeniletilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975931 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11985931 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434092500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1091606-67-5 | Molecular Formula: C26H24NP | Molecular Weight: 381.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1091606-67-5
Fórmula molecular C26H24NP
Peso molecular (g/mol) 381.46
Número MDL MFCD11045444
Clave InChI MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Sinónimo 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
PubChem CID 46177587
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-difenilfosfanil-1,2-difeniletanamina
SMILES N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2S)-2-(Diphenylphosphino)-1, 2-diphenylethylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 87.0°C to 93.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.45
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)-1,2-diphenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.