Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benciloxiciclopentilamina , ChiPros + 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393906 1 g 1 g
11303916 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17020.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216394-07-9 | C13H19NO | 205.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216394-07-9
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.30
Número MDL MFCD01075753
Clave InChI NTHNRYLIXJZHRZ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11908838
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-fenilmetoxiciclohexan-1-amina
SMILES NC1CCCCC1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 79°C to 80°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.5275
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 8981794
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexanamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexan-1-amine, 1s,2s-trans-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexylamine, 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclohexane
Rotación óptica +85° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza ≥99%