Learn More
Isotiocianato de (1S,2S)-(+)-2-benciloxiclohexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15480867 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15480867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20060.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isothiocyanate
CAS 737000-89-4
Punto de fusión 33°C to 36°C
Densidad 1.106
Fórmula molecular C14H17NOS
Índice de refracción 1.5674
Número MDL MFCD05664047
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isothiocyanate, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s-2-phenylmethoxy cyclohexanisothiocyanate
Clave InChI DNRPSBSMXLYTQF-KBPBESRZSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)N=C=S)OCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-isotiocianatociclohexil]oximetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 247.356
PubChem CID 11863573
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.36
Porcentaje de pureza 97%