Learn More
(1S,2S)-2-Ácido aminociclohexanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490116 250 mg 250 miligramos
15469517 1 g 1 g
15479517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52779.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24716-93-6 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid is used in the preparation of enantiomerically pure beta-amino acids. It is also involved in the synthesis of mono and dihydroxylated derivatives of 2-aminocyclohexanecarboxylic acid by Diels-Alder adduct of ethyl(E)-3-nitroacrylate and furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (1S,2S)-2-aminociclohexanecarboxílico se utiliza en la preparación de beta-aminoácidos enantioméricamente puros. También participa en la síntesis de derivados mono y dihidroxilados del ácido 2-aminociclohexanecarboxílico por medio del aducto Diels-Alder de etil(E)-3-nitroacrilato y furano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24716-93-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.186
Número MDL MFCD01318270
Clave InChI USQHEVWOPJDAAX-WDSKDSINSA-N
PubChem CID 7128323
Nombre IUPAC Ácido (1S,2S)-2-aminociclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Sinónimo 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, 1s,2s, 1s,2s-2-aminocyclohexanecarboxylicacid, 1s,2s-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid, 2beta-amino-1alpha-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid,2-amino-, 1s,2s, 24716-92-5 1s,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Rotación óptica +77° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid