Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-fenil-1,3-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10206151 1 g 1 g
10798651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181490010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28143-91-1
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00004503
Clave InChI JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
Sinónimo 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
PubChem CID 119881
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1, 3-propanediol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Cantidad 1 g
Rotación específica + 35.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina