Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-fenil-1,3-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349837 1 g 1 g
11339837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042183.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Síntesis asométrica de 2-oxazolinas quirales
Asymetric synthesis of chiral 2-oxazolines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28143-91-1
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00004503
Clave InChI JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 119881
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 112°C to 115°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo